Phosphor-Standardlösung, 1.000 mg/l P in Wasser AVS TITRINORM Standard für die AAS
Lieferant: VWR Chemicals
86698.180EA 36.1 CHF
86698.180 86698.260
Phosphor-Standardlösung, 1.000 mg/l P in Wasser AVS TITRINORM Standard für die AAS
Standards Kationischer Standards Phosphor-Standards
  • Rückführbar auf SRM von NIST
  • Entspricht den Anforderungen nach ISO Guide 34 und ISO 17025
  • Geliefert mit Analysenzertifikat. Genauigkeit ±0,3%