Iridium-Standardlösung, 1.000 mg/l Ir in 10%iger Salzsäure AVS TITRINORM Standard für die AAS
Lieferant: VWR Chemicals
86685.180EA 209.3 CHF
86685.180 86685.260
Iridium-Standardlösung, 1.000 mg/l Ir in 10%iger Salzsäure AVS TITRINORM Standard für die AAS
Standards Kationischer Standards Iridium-Standards
  • Rückführbar auf SRM von NIST
  • Entspricht den Anforderungen nach ISO Guide 34 und ISO 17025
  • Geliefert mit Analysenzertifikat. Genauigkeit ±0,3%