Holmium-Standardlösung, 1.000 mg/l Ho in verd. Salpetersäure AVS TITRINORM Standard für die AAS
Lieferant: VWR Chemicals
86683.180EA
64.3
CHF
86683.180
86683.260
Holmium-Standardlösung, 1.000 mg/l Ho in verd. Salpetersäure AVS TITRINORM Standard für die AAS
Standards
Kationischer Standards
Holmium-Standards
- Rückführbar auf SRM von NIST
- Entspricht den Anforderungen nach ISO Guide 34 und ISO 17025
- Geliefert mit Analysenzertifikat. Genauigkeit ±0,3%