Hafnium-Standardlösung, 1.000 mg/l Hf in verd. Salpetersäure mit Flußsäure (max. 1%) AVS TITRINORM Standard für die AAS
Lieferant: VWR Chemicals
86681.180EA 100.2 CHF
86681.180 86681.260
Hafnium-Standardlösung, 1.000 mg/l Hf in verd. Salpetersäure mit Flußsäure (max. 1%) AVS TITRINORM Standard für die AAS
Standards Kationischer Standards Hafnium-Standards
  • Rückführbar auf SRM von NIST
  • Entspricht den Anforderungen nach ISO Guide 34 und ISO 17025
  • Geliefert mit Analysenzertifikat. Genauigkeit ±0,3%