Erbium-Standardlösung, 1.000 mg/l Er in verd. Salpetersäure AVS TITRINORM Standard für die AAS
Lieferant: VWR Chemicals
86675.180EA 44.8 CHF
86675.180 86675.260
Erbium-Standardlösung, 1.000 mg/l Er in verd. Salpetersäure AVS TITRINORM Standard für die AAS
Standards Kationischer Standards Erbium-Standards
  • Rückführbar auf SRM von NIST
  • Entspricht den Anforderungen nach ISO Guide 34 und ISO 17025
  • Geliefert mit Analysenzertifikat. Genauigkeit ±0,3%