Yttrium-Standardlösung, 1.000 mg/l Y in verd. Salpetersäure AVS TITRINORM Standard für die AAS
Lieferant: VWR Chemicals
86723.180EA 28.21 CHF
86723.180 86723.260
Yttrium-Standardlösung, 1.000 mg/l Y in verd. Salpetersäure AVS TITRINORM Standard für die AAS
Standards Kationischer Standards Yttrium-Standards
  • Rückführbar auf SRM von NIST
  • Entspricht den Anforderungen nach ISO Guide 34 und ISO 17025
  • Geliefert mit Analysenzertifikat. Genauigkeit ±0,3%