Gallium-Standardlösung, 1.000 mg/l Ga in verd. Salpetersäure AVS TITRINORM Standard für die AAS
Lieferant: VWR Chemicals
86678.180EA
78.4
CHF
86678.180
86678.260
Gallium-Standardlösung, 1.000 mg/l Ga in verd. Salpetersäure AVS TITRINORM Standard für die AAS
Standards
Kationischer Standards
Gallium-Standards
- Rückführbar auf SRM von NIST
- Entspricht den Anforderungen nach ISO Guide 34 und ISO 17025
- Geliefert mit Analysenzertifikat. Genauigkeit ±0,3%