Cer-Standardlösung, 1.000 mg/l Ce in verd. Salpetersäure AVS TITRINORM Standard für die AAS
Lieferant: VWR Chemicals
86669.180EA
57.5
CHF
86669.180
86669.260
Cer-Standardlösung, 1.000 mg/l Ce in verd. Salpetersäure AVS TITRINORM Standard für die AAS
Standards
Kationischer Standards
Cer-Standards
- Rückführbar auf SRM von NIST
- Entspricht den Anforderungen nach ISO Guide 34 und ISO 17025
- Geliefert mit Analysenzertifikat. Genauigkeit ±0,3%