Cäsium-Standardlösung, 1.000 mg/l Cs in verd. Salpetersäure AVS TITRINORM Standard für die AAS
Lieferant: VWR Chemicals
86672.180EA
72.7
CHF
86672.180
86672.260
Cäsium-Standardlösung, 1.000 mg/l Cs in verd. Salpetersäure AVS TITRINORM Standard für die AAS
Standards
Kationischer Standards
Cäsium-Standards
- Rückführbar auf SRM von NIST
- Entspricht den Anforderungen nach ISO Guide 34 und ISO 17025
- Geliefert mit Analysenzertifikat. Genauigkeit ±0,3%