L(+)-allo-Isoleucin
Lieferant: BACHEM BIOCHEMICA
BACE4006513.5000EA 1079.6 CHF
BACE4006513.5000 BACE4006513.1000 BACE4006513.0250
L(+)-allo-Isoleucin
L(+)-allo-Isoleucin
Formel: H₃CCH₂CH(CH₃)CH(NH₂)COOH
MW: 131,17 g/mol
MDL Number: MFCD00066446
CAS-Nummer: 1509-34-8
EINECS: 216-142-3