Calciumsulfat, Drierite™ 3 mm (8 mesh) für die Trocknung
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: Calcium sulphate (anhydrous) anhydrite, Gypsum
89750.TD 89750.XA
89750.TDEA 73 CHF
89750.TD 89750.XA
Calciumsulfat, Drierite™ 3 mm (8 mesh) für die Trocknung
Calcium sulphate
CAS No.: 7778-18-9 Physical Form: Granular -8 Mesh Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Odour: Odourless Merck Reference: 14,1706 MDL No.: MFCD00010912
Formel: CaO₄S
MW: 136.14 g/mol
Melting Pt: 1350
Dichte: 2.964 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010912
CAS-Nummer: 7778-18-9
EINECS: 231-900-3
Merck Index: 14,1706