Calciumsulfat, Drierite™ 10-20 mesh für die Trocknung
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
43058.TDEA 66.9 CHF
43058.TD 43058.P5
Calciumsulfat, Drierite™ 10-20 mesh für die Trocknung
Calcium sulphate
Formel: CaO₄S
MW: 136,14 g/mol
Melting Pt: 1450 °C
Dichte: 2,96
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010912
CAS-Nummer: 7778-18-9
EINECS: 231-900-3
Merck Index: 13,01711