Calciumsulfat, Drierite™ 6 mm (4 mesh) für die Trocknung
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
Calcium sulphate (anhydrous) anhydrite, Gypsum
43056.TD
43056.XA
43056.TDEA
60.7
CHF
43056.TD
43056.XA
Calciumsulfat, Drierite™ 6 mm (4 mesh) für die Trocknung
Calcium sulphate
CAS No.: 7778-18-9
Physical Form: Granular, -4+6 Mesh
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,1706
MDL No.: MFCD00010912
Formel:
CaO₄S Melting Pt: 1350 °C Dichte: 2.964 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00010912 CAS-Nummer: 7778-18-9 EINECS: 231-900-3 Merck Index: 14,1706 |