Calciumsulfat, Drierite™ 20-40 mesh für die Trocknung, ohne Indikator
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Calcium sulphate (anhydrous) anhydrite, Gypsum
219070023 219074540
ACRO219070023EA 205 CHF
ACRO219070023 ACRO219074540
Calciumsulfat, Drierite™ 20-40 mesh für die Trocknung, ohne Indikator
Calcium sulphate
Formel: CaO₄S
Melting Pt: 1450 °C
Dichte: 2,964 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010912
CAS-Nummer: 7778-18-9
EINECS: 231-900-3
Merck Index: 13,01711
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Irregular granules
Water ≤0.3 %
Particle size 20 to 40 mesh
Composition ≥99.5 % (CaSO4) Typical