Dysprosium-Standardlösung, 1.000 mg/l Dy in verd. Salpetersäure AVS TITRINORM Standard für die AAS
Lieferant: VWR Chemicals
86674.180EA
36.1
CHF
86674.180
86674.260
Dysprosium-Standardlösung, 1.000 mg/l Dy in verd. Salpetersäure AVS TITRINORM Standard für die AAS
Standards
Kationischer Standards
Dysprosium-Standards
- Rückführbar auf SRM von NIST
- Entspricht den Anforderungen nach ISO Guide 34 und ISO 17025
- Geliefert mit Analysenzertifikat. Genauigkeit ±0,3%