Flaschen, Enghals, rund, HDPE, mit Schraubverschlüssen, Azlon®
Lieferant: SciLabware
Azlon®
215-3847EA 53.6 CHF
215-3847 215-3107 215-3359 215-3105 215-3104 215-3100 215-4055 215-4054 215-3360
Flaschen, Enghals, rund, HDPE, mit Schraubverschlüssen, Azlon®
Flaschen Kunststoffflaschen
HDPE, durchscheinend, mit PP-Schraubverschluss.
  • Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
  • Hitzebeständig von –100 bis +120 °C
  • Leicht aber sehr haltbar in der Verwendung
Ideal zum Lagern einer großen Auswahl von Flüssigkeiten.
Bitte beachten *Produkt(e) auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904