His Mag Sepharose® excel magnetische Medien für die immobilisierte Metallionen-Affinitätschromatographie (IMAC)
Lieferant: Cytiva
17-3712-20 17-3712-21 17-3712-22
17-3712-20EA 235 CHF
17-3712-20 17-3712-21 17-3712-22
His Mag Sepharose® excel magnetische Medien für die immobilisierte Metallionen-Affinitätschromatographie (IMAC)
Kugeln Magnetkugeln
His Mag Sepharose® excel ist ein mit stark an einen chelatbildenden Liganden gebundenen Nickelionen vorgeladenes magnetisches Medium für die immobilisierte Metallionen-Affinitätschromatographie (IMAC). Das Medium ermöglicht das kleinvolumige Einfangen, Reinigen und reproduzierbare Screening von Histidin-markierten Proteinen, die exprimiert und in Zellkulturüberstände aus eukaryotischen Zellen, wie Insektenzellen oder CHO-Zellen (Ovarialzellen des chinesischen Hamsters), abgesondert werden.
  • Erhöhte Zielproteinausbeute
  • Minimierter Abbau durch verkürzte und vereinfachte Probenhandhabung
  • Einfachere Handhabung durch die Verwendung von erkennbaren und dichten Sepharose-basierten Magnetbeads
Das Mag Sepharose® Format verfügt über ausgezeichnete Eigenschaften für Experimente mit kleinen Volumina. Die hohe Dichte der Beads ermöglicht schnelles Einfangen mit magnetischen Geräten während die Sichtbarkeit der Beads ein zuverlässiges Einsammeln der gebundenen Histidin-markierten Proteine während dem Reinigungsverfahren gewährleistet. Die Basismatrix basiert auf Sepharose™ Medium mit integriertem Magnetit.