Chemikalienschutz-Handschuhe, AlphaTec® 87-600
Lieferant: Ansell
87-600/7 87-600/9.5-10
ANSE87-600/7EA 0 CHF
ANSE87-600/7 ANSE87-600/9.5-10
Chemikalienschutz-Handschuhe, AlphaTec® 87-600
Handschuhe
Diese nicht velourisierten Handschuhe aus Naturgummilatex bieten Robustheit und Elastizität für den sicheren Umgang mit Gefahrstoffen.
  • Materialstärke von nur 0,43 mm für sehr gutes Griff- und Tastgefühl
  • Reduziertes Allergierisiko
  • Schuppenmuster für bessere Griffsicherheit
Ideal für den Einsatz in der pharmazeutischen Industrie, Präzisionsmontage, Reinigung, Wartungsarbeiten und Gebäudemanagement. Eignet sich auch für den Umgang mit Glasfaser.
Zertifizierungen: EN 421:2010, EN 388:2016 (X010X), EN ISO 374-1:2016 Type B (KLT), EN ISO 374-5:2016; AQL 0,65; Kat. III