Labor Basic Stühle
Lieferant: bimos
9131-6801 9138-6902 9131-6911 9133-2571 9134-2571 9134-6902 9134-6911 9138-2571
BIMO9131-6801EA 674 CHF
BIMO9131-6801 BIMO9138-6902 BIMO9131-6911 BIMO9133-2571 BIMO9134-2571 BIMO9134-6902 BIMO9134-6911 BIMO9138-2571
Labor Basic Stühle
Stühle
Der bewährte und getestete Allrounder für den Einsatz im Labor ist ein großartiges Einsteigermodell für Labore und perfekt für eine Vielzahl von Arbeitsumgebungen.
  • Mit einem robusten 5-Sternfuß aus Stahl
  • Erhältlich in zwei verschiedenen Gestellfarben: schwarz oder hellgrau
  • Zur Auswahl stehen drei verschiedene Mechanismen: Kontakt-Rückenlehne, Kontakt-Rückenlehne mit verstellbarer Sitzneigung und synchroner Mechanismus mit Gewichtsanpassung
Labor Basic ist lieferbar mit synthetischem Stamskin Leder oder mit Textilbezug. Stamskin ist nicht nur leicht zu reinigen, sondern hat auch antibakterielle, antimykotische und antimikrobielle Eigenschaften.
Conform to: DIN 68 877, German GS „safety tested“ certificate and Quality Management System DIN EN ISO 9001
Zertifizierungen: Konform mit: DIN 68 877, deutsches GS-Siegel für „Geprüfte Sicherheit“ und Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO 9001