Kühlbrutschränke mit Peltier-Technologie, forcierte Umluft, KT Serie
Lieferant: Binder
9020-0289 9020-0313 9020-0311
390-0930EA 9000 CHF
390-0930 390-0929 390-0928
Kühlbrutschränke mit Peltier-Technologie, forcierte Umluft, KT Serie
Brutschränke Kühlbrutschränke
Diese energieeffizienten Kühlinkubatoren wurden speziell für die Verwendung in einem Temperaturbereich von +4 bis 100 °C konzipiert. Sie haben ein Peltier-Kühlsystem für fein kontrolliertes Abkühlen auf 4 °C zusammen mit leistungsfähiger konventioneller Heizung. Die Geräte haben einen leicht zu reinigenden Innenraum aus Edelstahl und eine Innentür aus Sicherheitsglas. Die Inkubatoren sind ideal für den Einsatz in der Mikrobiologie, Genetik, Zoologie, Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Medizin, Forensik, Pharmazeutik und Kosmetikindustrie. USB-Anschluss für das Lesen von Daten und Ethernet-Schnittstelle für Kommunikationssoftware APT-COM™ DataControlSystem.
  • Schutz empfindlicher Proben und kondensationsfreier Innenraum
  • Elektronisch geregelte APT.line™ Vorwärmekammertechnologie mit leistungsfähiger konventioneller Heizung, gewährleistet kurze Aufheiz- und Abkühlzeiten
  • Benutzerfreundlicher Regler mit LCD-Monitor liefert wichtige Parameter auf einen Blick, mit Drucktaste/Drehknopf, variablen Programmieroptionen und Speicherung von bis zu 100 Programmen mit internem 2-GB-Speicher
  • Desinfektionszyklus bei 100 °C verringert das Kontaminationsrisiko
  • Unabhängig einstellbarer Temperaturwählwächter der Klasse 3.1 mit visuellem und akustischem Alarm, schützt die Proben und den Inkubator
Lieferumfang: Wird mit zwei Edelstahleinschübe- und Binder-Testzertifikat geliefert. Eine breite Palette von Optionen wie Anschlüsse, interne Steckdosen und Innenbeleuchtung sind verfügbar. Kalibrierung und Validierung zur Sicherstellung der GLP-Konformität sind möglich, für weitere Informationen wenden Sie sich an Ihr VWR-Vertriebszentrum.