pH-/mV-/°C-/Ionen-Messgerät, Tischmodell, SevenExcellence™, S500
Lieferant: Mettler - Toledo
30046248 30046250 30046249 30046251
662-1478EA 3690 CHF
662-1478 662-1480 662-1479 662-1483
pH-/mV-/°C-/Ionen-Messgerät, Tischmodell, SevenExcellence™, S500
Elektrochemische Messgeräte pH- und Multi-Parameter-Messgeräte
Mit diesem Einkanal-Messgerät können die komplexesten Anwendungen leicht bearbeitet und strenge Anforderungen in regulierten Märkten erfüllt werden. Das Messgerät ist flexibel und kann jederzeit mit zusätzlichen Messparametern modular erweitert werden. Spezielle Methoden für die gängigsten inkrementellen Ionen-Messtechniken sind im Lieferumfang enthalten, wie z. B. Methoden zur Standardaddition/-subtraktion und Probenaddition/-subtraktion.
  • Methoden für inkrementelle Ionen-Messung, der Benutzer wird durch die einzelnen Schritte geleitet
  • Vollständige Ionen-Unterstützung: die zwölf am häufigsten verwendeten Ionen-Typen sind auf dem Gerät vorprogrammiert
  • Großes Farbdisplay, Touchscreen und benutzerfreundliche Menuführung in 10 Sprachen
  • Konzept mit flexiblen Methoden für hohe Reproduzierbarkeit und Sicherheit
  • Extra Sicherheit dank ausgeklügeltem Benutzermanagement und Intelligent Sensor Management (ISM®)
  • Integrierte Schnittstellen (USB, RS232 und Ethernet) für den Datenaustausch
Bestellinformation: Wird mit Modulen (pH/Ionen-Erweiterungseinheit, zwei leere Erweiterungseinheiten), uPlace™ Elektrodenhalter, halbtransparenter Abdeckung, Bedienungsanleitung, Installations- und Kurzanleitung, PC-Software EasyDirect™ pH, Konformitätserklärung und Prüfzertifikat geliefert.