HPLC-Säulen, SeQuant® ZIC®-cHILIC
Lieferant: Merck
1.50662.0001 1.50670.0001 1.50658.0001 1.50659.0001 1.50656.0001 1.50657.0001 1.50660.0001 1.50661.0001 1.50669.0001 1.50658.1003
1.50662.0001EA 1460 CHF
1.50662.0001 1.50670.0001 1.50658.0001 1.50659.0001 1.50656.0001 1.50657.0001 1.50660.0001 1.50661.0001 1.50669.0001 1.50658.1003
HPLC-Säulen, SeQuant® ZIC®-cHILIC
Chromatographiesäulen
ZIC®-cHILIC basiert auf der gleichen Technologieplattform wie ZIC®-HILIC, zeichnet sich aber durch eine andere funktionelle Gruppe und ein optimiertes Herstellungsverfahren aus. Die unterschiedliche Ladungsausrichtung der zwitterionischen Funktionsgruppe führt zu einer anderen (komplementären) Selektivität für polare hydrophile Verbindungen. Die Selektivität ist besonders vorteilhaft für hydrophile Verbindungen, die negativ geladen, positiv geladen, zwitterionisch oder neutral sind, z. B. organische Säuren, Aminosäuren, Metaboliten, Aminoglykoside und Nukleotide.