Transportbeutel, Safe-Tamper System
Lieferant: Avantor
VWR®
720-1985EA 116 CHF
720-1985
Transportbeutel, Safe-Tamper System
Beutel Probenbeutel
Manipulationssichere Einwegbeutel, in PE, mit doppelter Tasche für den krankenhausinternen Transport biologischer Proben. Beutel mit Doppeltasche: zwei separate Fächer für Labordokumente und Proben. Es ist möglich, den Beutel anzupassen.
  • Transparente Beutel, gelb eingefärbt zur Identifikation auslaufender Flüssigkeit und für eine bessere Sichtbarkeit des Inhalts
  • Mit Klebverschluss, um Manipulationen zu verhindern und die Privatsphäre der Patienten zu schützen
  • Mit aufgedrucktem „Biohazard“-Logo und Anweisungen
  • Der Beutel wird beim Öffnen zerstört, wodurch eine Wiederverwendung und jegliches Risiko einer Kreuzkontamination verhindert werden