Arm schützer, Safe-Knit®
Lieferant: Ansell
SafeKnit®
ANSE59-416EA 42.2 CHF
ANSE59-416
Arm schützer, Safe-Knit®
Arbeitskleidung
Dieser Armschützer für Schweißer besteht aus Kevlar®-Gewebe kombiniert mit einem Innenfutter aus Baumwolle. Er bietet Schutz vor Verbrennungen durch Funkenflug und herumfliegendes Schmelzmetall.
  • Leicht und atmungsaktiv
  • Innere Schicht aus feuerhemmender Baumwolle
  • Mit Daumenlöchern
Ideal für den Einsatz bei allgemeinen Montageanwendungen in der Nähe von Schweißstationen und in der Metallverarbeitung bei Arbeiten mit heißen Objekten.
Zertifizierungen: EN 388 (1332), EN 407 (41312X); Kat. III