Pasteurpipetten, Einweg
Lieferant: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
40567091 40567092 40567001 40567002
HECH40567091EA 197 CHF
HECH40567091 HECH40567092 HECH40567001 HECH40567002
Pasteurpipetten, Einweg
Pipetten Pasteur- und Transfer-Pipetten
Diese Einweg-Pasteurpipetten werden aus Kalknatronglas hergestellt.
  • Lange konische Spitze
  • Mit Einengung für Wattestopfen
  • Erhältlich mit oder ohne Wattestecker
Zertifizierungen: ISO 7712