Kolben gem. Kjeldahl, mit Bördelrand
Lieferant: Hecht
HECH41870024EA 80.4 CHF
HECH41870024
Kolben gem. Kjeldahl, mit Bördelrand
Kolben Kjeldahlkolben
DURAN® Borosilikatglas 3.3.
  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale thermische Ausdehnung, dadurch relativ hohe Beständigkeit gegenüber Temperaturschwankungen
Mit aufgedruckter Inhaltsangabe und weißem Beschriftungsfeld.
Zertifizierungen: DIN 12360