Centriprep® Zentrifugenfilter
Lieferant: Merck
4310 4304 4302 4303 4305 4307 4311
516-6800EA 0 CHF
516-6800 MILF4304 MILF4302 MILF4303 MILF4305 MILF4307 MILF4311
Centriprep® Zentrifugenfilter
Filter Zentrifugaleinheiten
Diese Zentrifugalfilter sind nicht sterile Einweg-Ultrafiltrationsgeräte, die zum Reinigen, Konzentrieren und Entsalzen biologischer Proben im Volumenbereich von 2 bis 15 ml verwendet werden.
  • Zur Verwendung mit Proben, die einen hohen Anteil an gelösten Stoffen enthalten
  • Schnelle Probenverarbeitung
  • Passt in Standard-Ausschwingrotor für 50-ml-Röhrchen
Sie können auch für Filtrationsanwendungen verwendet werden. Diese kompletten, gebrauchsfertigen Ultrafiltrationsgeräte sind für den Betrieb in den meisten Zentrifugen konzipiert, die 50-ml-Zentrifugenröhrchen aufnehmen können. Sie sind einfach zu verwenden und bieten eine hohe Durchflussrate. Diese Geräte bestehen aus einem Probenbehälter mit Drehverschluss, einem Filtratsammler mit einer schwach adsorptiven Ultracel®-Membran aus regenerierter Zellulose und einem luftdichten Verschluss zur Probenisolierung.
Zu den Anwendungen gehören das Konzentrieren und Reinigen partikelhaltiger Lösungen, Lösungen mit hoher Konzentration an gelösten Stoffen sowie die Trennung von gelösten Stoffen mit niedrigem Molekulargewicht aus Fermentationsbrühen, Zellkulturmedien und Lysaten.