Wärme- und Trockenschränke, Universal UN/UNplus (natürliche Konvektion)
Lieferant: Memmert
466-0705EA 1540 CHF
466-0705 MEMMUN55M MEMMUN75M MEMMUN260M 466-0370 MEMMUN30MPLUS MEMMUN75MPLUS 466-0371 466-0372 MEMMUN110MPLUS 466-0373 MEMMUN450M 466-0374 MEMMUN260MPLUS MEMMUN160MPLUS 466-0375 466-0376 MEMMUN30M MEMMUN160M MEMMUN450MPLUS MEMMUN55MPLUS 466-0361 MEMMUN750MPLUS 466-0366 MEMMUN750M 466-0368 466-0369 466-0362 466-0363 466-0364 466-0365 MEMMUN110M
Wärme- und Trockenschränke, Universal UN/UNplus (natürliche Konvektion)
Öfen Standard-Trockenschränke
Das Sortiment umfasst Modelle mit natürlicher Umluft mit einem Temperaturbereich bis +300 °C. Es stehen zwei verschiedene Displays zur Auswahl, SingleDISPLAY oder TwinDISPLAY, je nach Anwendung.
  • SingleDISPLAY Modelle, ideal für Standardanwendungen:
  • ControlCOCKPIT Parameter: Temperatur (Celsius oder Fahrenheit), Lüfterdrehzahl, Position der Abluftklappe, Programmzeit, Zeitzonen und Sommerzeit
  • Ein PT100-Temperatursensor mit Vierdrahtleitung und Ethernet-Schnittstelle zum Export von Protokolldaten
  • Doppelter Übertemperaturschutz inklusive visuellem Alarm: Elektronische Temperaturüberwachung mit frei einstellbarer überwachter Temperatur sowie mechanischem Temperaturbegrenzer TB gemäß DIN 12880, der den Heizvorgang zum Schutz des Ofens abschaltet, sobald die maximal zulässige Temperatur um ca. 10 °C überschritten wird
Alle Modelle haben eine Innenkammer und ein Gehäuse aus Edelstahl für eine lange Lebensdauer und einfache Reinigung. Diese Trockenschränke haben einen integrierten Datenlogger und eine digitale Zeitschaltuhr, die von 1 Minute bis 99 Tage und 23 Stunden einstellbar ist. Die SetpointWAIT-Funktion gewährleistet, dass der Prozess nicht startet, bevor die eingestellte Temperatur erreicht wird. Diese Funktion kann auch mit zusätzlichen, frei positionierbaren PT100-Temperaturfühlern verwendet werden, sodass der Prozess beginnt, wenn die Solltemperatur bei allen Messpunkten erreicht ist. Alle Modelle mit TwinDISPLAY sind mit der intuitiven Steuerungs- und Datenerfassungssoftware AtmoCONTROL ausgestattet, die Drag-&-Drop-Symbole zur Eingabe von Werten nutzt. Die Software ermöglicht die Online-Überwachung von bis zu 32 angeschlossenen Geräten und kann eine automatische Alarm-Mitteilung an eine oder mehrere E-Mail-Adressen senden. Komplexe Rampenfunktionen können bei den TwinDISPLAY-Modellen schnell und einfach programmiert werden.
TwinDISPLAY Modelle, ideal für komplexe Rampenprozesse:
Intuitive, benutzerfreundliche Schränke mit 2 TFT-Anzeigen. ControlCOCKPIT mit USB-Anschluss. ControlCOCKPIT Parameter wie oben
Zwei PT100-Sensoren mit Vierdrahtleitung für wechselseitige Überwachung, die im Falle eines Fehlers andere Funktionen übernehmen
Die HeatBALANCE Funktion ermöglicht die anwendungsspezifische Anpassung der Verteilung der Heizleistung (Ausgleich) zwischen den oberen und unteren Heizbereichen
Gespeicherte Protokolldaten werden am ControlCOCKPIT angezeigt (max. 10000 Werte, entspricht etwa 1 Woche)
Ethernet-Schnittstelle zum Auslesen von Protokolldaten, Hochladen und Installieren von Programmen sowie zum Protokollieren von Daten online
Mehrfach-Übertemperaturschutz mit akustischem und visuellem Alarm: Elektronische Temperaturüberwachung TWW/TWB, einstellbar auf dem Display (unabhängig einstellbarer Temperaturwählwächter der Klasse 3.1 zum Schutz der Proben und des Inkubators) und mechanischer Temperaturbegrenzer TB (Schutzklasse 1) gemäß DIN 12880. AutoSAFETY passt sich automatisch an den eingestellten Wert innerhalb eines frei einstellbaren Toleranzbereichs an. Einstellung einzelner Min./Max.-Werte für Über- oder Untertemperatur
Die Um-Trockenschränke bieten die gleichen Spezifikationen wie die Standardmodelle und werden gemäß der EU-Richtlinie 93/42 / EWG als Medizinprodukt der Klasse I eingestuft.
Mögliche Anwendungen als Medizinprodukt:
UNm- oder UNmplus-Trockenschränke mit natürlicher Umluft können verwendet werden, um Fango-Paraffin, Silikate und APS-Packungen zu Physiotherapiezwecken warm zu halten.
Zertifizierungen: IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 20
Zubehörinformationen: Für Einzelheiten zum Sortiment an Einlegeböden und Gittern besuchen Sie unsere Website unter www.vwr.com oder wenden Sie sich an Ihr Avantor-Vertriebszentrum.
Bestellinformation: Lieferung ohne Einlegeböden. Benötigte Einlegeböden, Edelstahl-Gittereinlagen oder Schalen müssen separat bestellt werden. Für alle Kammergrößen >53 Liter müssen mindestens 2 Gitterroste oder Lochbleche zusätzlich bestellt werden. Eine Auswahl an Zubehör und ab Werk eingepasste Optionen wie beispielsweise Anschlüsse, innere Steckdosen, Beleuchtung und Innentüren sind auf Anfrage erhältlich. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte vor der Bestellung an Avantor, da diese Optionen nicht nachträglich eingebaut werden können. Bitte beachten Sie, dass die Einheiten U 450 und U 750 eine Drei-Phasen-Stromversorgung benötigen.