Fmoc-OSu (N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimid)
Lieferant: BACHEM BIOCHEMICA
Synonyms:
Fmoc-OSu, N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimide
4006805.0025
4006805.0100
4006805.0250
BACE4006805.0025EA
0
CHF
BACE4006805.0025
BACE4006805.0100
BACE4006805.0250
Fmoc-OSu (N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimid)
Fmoc-OSu (N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimid)
Formel:
C₁₉H₁₅NO₅ |
MDL Number:
MFCD00010733 CAS-Nummer: 82911-69-1 EINECS: 433-520-5 |