(R)-(+)-α-Liponsäure, Supelco®
Lieferant: Merck
04471-100MGEA 171 CHF
04471-100MG
(R)-(+)-α-Liponsäure, Supelco®
(R)-(+)-α-Liponsäure
Formel: C₈H₁₄O₂S₂
MW: 206,3256 g/mol
MDL Number: MFCD01631142
CAS-Nummer: 1200-22-2