N-Fmoc-L-leucin
Lieferant: Novabiochem (Part of Merck)
8.52011.0100 8.52011.0025
04-12-1025-100EA 107 CHF
04-12-1025-100 04-12-1025-25
N-Fmoc-L-leucin
N-Fmoc-L-leucin
Formel: C₂₁H₂₃NO₄
MW: 353.4 g/mol
MDL Number: MFCD00037133
CAS-Nummer: 35661-60-0
EINECS: 252-662-7