N-Fmoc-D-leucin
Lieferant: BACHEM BIOCHEMICA
4005951.0005 4005951.0025
BACE4005951.0005EA 0 CHF
BACE4005951.0005 BACE4005951.0025
N-Fmoc-D-leucin
N-Fmoc-D-leucin
Formel: C₂₁H₂₃NO₄
MDL Number: MFCD00062957
CAS-Nummer: 114360-54-2