(±)-α-Liponsäure
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyms: (±)-α-thiocticsäure (oxydiert)
PROOMM0127.00EA 2110 CHF
PROOMM0127.00
(±)-α-Liponsäure
(±)-α-Liponsäure
Formel: C₈H₁₄O₂S₂
MW: 206,33 g/mol
MDL Number: MFCD00005474
CAS-Nummer: 1077-28-7
EINECS: 214-071-2