(±)-α-Liponsäure
Lieferant: Molekula
Synonyms: (±)-α-thiocticsäure (oxydiert)
MOLEM68359886EA 0 CHF
MOLEM68359886
(±)-α-Liponsäure
(±)-α-Liponsäure
Formel: C₈H₁₄O₂S₂
MW: 206,33 g/mol
MDL Number: MFCD00005474
CAS-Nummer: 1077-28-7
EINECS: 214-071-2