(±)-α-Liponsäure
Lieferant: Cayman Chemical
Synonyms: 5-(1,2-Dithiolan-3-yl)pentanoic acid, (±)​-​1,2-​Dithiolane-​3-pentanoic acid, 5-(1,2)Dithiolan-3-yl-pentanoic acid, DL-α-Lipoic acid, DL-Thioctic acid (oxidized), DL-6,8-Thioctic acid, Lip(S2), 6,8-Dithiooctanoic acid
10005728-1 10005728-10 10005728-25 10005728-5
CAYM10005728-1EA 22.9 CHF
CAYM10005728-1 CAYM10005728-10 CAYM10005728-25 CAYM10005728-5
(±)-α-Liponsäure
(±)-α-Liponsäure
Formel: C₈H₁₄O₂S₂
MW: 206.33 g/mol
MDL Number: MFCD00005474
CAS-Nummer: 1077-28-7
EINECS: 214-071-2