(±)-α-Liponsäure ≥99%, Calbiochem®, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
Achtung
Synonyms: (±)-α-thiocticsäure (oxydiert)
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
437692-5EA 191 CHF
437692-5
(±)-α-Liponsäure ≥99%, Calbiochem®, Sigma-Aldrich®
(±)-α-Liponsäure
Formel: C₈H₁₄O₂S₂
MW: 206,33 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005474
CAS-Nummer: 1077-28-7
EINECS: 214-071-2