(±)-α-Liponsäure
Lieferant: PanReac AppliChem
Synonyms: (±)-α-thiocticsäure (oxydiert)
A4065.0005EA 320 CHF
A4065.0005
(±)-α-Liponsäure
(±)-α-Liponsäure
Formel: C₈H₁₄O₂S₂
MW: 206,33 g/mol
MDL Number: MFCD00005474
CAS-Nummer: 1077-28-7
EINECS: 214-071-2