(±)-α-Liponsäure 98
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: 5-(1,2-Dithiolan-3-yl)pentanoic acid, (±)​-​1,2-​Dithiolane-​3-pentanoic acid, 5-(1,2)Dithiolan-3-yl-pentanoic acid, DL-α-Lipoic acid, DL-Thioctic acid (oxidized), DL-6,8-Thioctic acid, Lip(S2), 6,8-Dithiooctanoic acid
L04711.06 L04711.14
L04711.06EA 126 CHF
L04711.06 L04711.14
(±)-α-Liponsäure 98
(±)-α-Liponsäure
Purity: 98% CAS No.: 1077-28-7 Molecular Formula: C8H14O2S2 Formula Weight: 206.33 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 59-63° Boiling Point: 160-165° Beilstein Reference: 81853 Merck Reference: 14,9326 MDL No.: MFCD00005474
Formel: C₈H₁₄O₂S₂
MW: 206.33 g/mol
Siedepunkt: 160…165 °C
Melting Pt: 59…63 °C
MDL Number: MFCD00005474
CAS-Nummer: 1077-28-7
EINECS: 214-071-2