Benzo[a]pyren-[D12] (98% D)
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Gefahr
Synonyms: Benzo[a]pyrene-[²H₁₂]
CILDLM2580.01 CILDLM2580.05
PROOCILDLM2580.01EA 593 CHF
PROOCILDLM2580.01 PROOCILDLM2580.05
Benzo[a]pyren-[D12] (98% D)
Benzo[a]pyren-[D12]
Formel: C₂₀D₁₂
CAS-Nummer: 63466-71-7