(Bis(trifluoracetoxy)iod)benzol 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: [Bis(trifluoroacetoxy)](phenyl)iodane
213670100 213670500
ACRO213670100EA 65.8 CHF
ACRO213670100 ACRO213670500
(Bis(trifluoracetoxy)iod)benzol 98%
(Bis(trifluoracetoxy)iod)benzol
Formel: C₁₀H₅F₆IO₄
MW: 430,04 g/mol
Melting Pt: 121…125 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009672
CAS-Nummer: 2712-78-9
EINECS: 220-308-0
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 121 to 125 °C
Titration Iodometric ≥97.5 %