(±)-Dihydroliponsäure, Millipore®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
437694-50EA 191 CHF
437694-50
(±)-Dihydroliponsäure, Millipore®
(±)-Dihydroliponsäure
Formel: C₈H₁₆O₂S₂
MDL Number: MFCD00166974
CAS-Nummer: 7516-48-5