β-Bromstyrol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) cis- and trans- mixture 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: (2-Bromovinyl)benzene, β-Bromostyrene
169290050 169290250 169291000
ACRO169290050EA 32.9 CHF
ACRO169290050 ACRO169290250 ACRO169291000
β-Bromstyrol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) cis- and trans- mixture 97%
β-Bromstyrol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel: C₈H₇Br
MW: 183.05 g/mol
Siedepunkt: 110…112 °C (20 mmHg)
Melting Pt: 7 °C
Dichte: 1.42 g/cm³
Flash-Pt: 79 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00000185
CAS-Nummer: 103-64-0
EINECS: 203-131-3
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6050 to 1.6090 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 % (sum of isomers)