4-Amino-2-brom-5-pyrimidincarbonitril 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
H52776.03 H52776.06
H52776.03EA 181 CHF
H52776.03 H52776.06
4-Amino-2-brom-5-pyrimidincarbonitril 97%
4-Amino-2-brom-5-pyrimidincarbonitril
Purity: 97% CAS No.: 94741-70-5 Molecular Formula: C5H3BrN4 Formula Weight: 199.01 Melting Point: 254° dec. MDL No.: MFCD00173661
Formel: C₅H₃BrN₄
MW: 199,01 g/mol
Melting Pt: 254 °C (dec.)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00173661
CAS-Nummer: 94741-70-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III