4-Iod-L-phenylalanin
Lieferant: BACHEM BIOCHEMICA
Synonyms: H-Phe(4-I)-OH
4001611.0001 4001611.0005
BACE4001611.0001EA 0 CHF
BACE4001611.0001 BACE4001611.0005
4-Iod-L-phenylalanin
4-Iod-L-phenylalanin
Formel: C₉H₁₀INO₂
MW: 291.1 g/mol
MDL Number: MFCD00002602
CAS-Nummer: 24250-85-9