4-Fluor-L-phenylalanin
Lieferant: BACHEM BIOCHEMICA
Synonyms: (S)-2-Amino-3-(4-fluorophenyl)propanoic acid, H-Phe(4-F)-OH
4007214.0001 4007214.0005
BACE4007214.0001EA 0 CHF
BACE4007214.0001 BACE4007214.0005
4-Fluor-L-phenylalanin
4-Fluor-L-phenylalanin
Formel: C₉H₁₀FNO₂
MDL Number: MFCD00063064
CAS-Nummer: 1132-68-9