4-Brom-L-phenylalanin
Lieferant: BACHEM BIOCHEMICA
Synonyms:
H-Phe(4-Br)-OH
4007011.0001
4007011.0005
BACE4007011.0001EA
0
CHF
BACE4007011.0001
BACE4007011.0005
4-Brom-L-phenylalanin
4-Brom-L-phenylalanin
Formel:
C₉H₁₀BrNO₂ MW: 244,1 g/mol |
MDL Number:
MFCD00063062 CAS-Nummer: 24250-84-8 UN: 2811 ADR: 6.1,III |