4-Chlor-DL-phenylalanin
Lieferant: BACHEM BIOCHEMICA
Synonyms: p-Chloro-DL-Phenylalanine, H-DL-Phe(4-Cl)-OH
4002988.0025 4002988.0100
BACE4002988.0025EA 0 CHF
BACE4002988.0025 BACE4002988.0100
4-Chlor-DL-phenylalanin
4-Chlor-DL-phenylalanin
Formel: C₉H₁₀ClNO₂
MDL Number: MFCD00002601
CAS-Nummer: 7424-00-2
EINECS: 231-051-9