4-Brom-DL-phenylalanin
Lieferant: BACHEM BIOCHEMICA
BACE4007001.0025EA 606.7 CHF
BACE4007001.0025 BACE4007001.0005
4-Brom-DL-phenylalanin
4-Brom-DL-phenylalanin
Formel: C₉H₁₀BrNO₂
MW: 244,09 g/mol
MDL Number: MFCD00002599
CAS-Nummer: 14091-15-7
EINECS: 237-941-3