3',4'-(Methylendioxy)acetophenon ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
A13597.09 A13597.18 A13597.30
A13597.09EA 78.2 CHF
A13597.09 A13597.18 A13597.30
3',4'-(Methylendioxy)acetophenon ≥98%
3',4'-(Methylendioxy)acetophenon
Purity: 98% CAS No.: 3162-29-6 Molecular Formula: C9H8O3 Formula Weight: 164.16 Melting Point: 85-89° Boiling Point: 152-155°/15mm MDL No.: MFCD00005831
Formel: C₉H₈O₃
Siedepunkt: 152…155 °C (15 mmHg)
Melting Pt: 85…89 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005831
CAS-Nummer: 3162-29-6
EINECS: 221-613-1