Natriumlaurat 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: Sodium Laurate, Lauric acid sodium salt, Sodium dodecanoate
413040250 413041000 413040050
ACRO413040250EA 185 CHF
ACRO413040250 ACRO413041000 ACRO413040050
Natriumlaurat 98%
Natriumlaurat
Formel: C₁₂H₂₃NaO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00041754
CAS-Nummer: 629-25-4
EINECS: 211-082-4
UN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Water ≤3 %
GC ≥97.5 %
Sodium (Na) 7.8 to 15.5 %